Ölsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms:
cis-9-Octadecensäure
EHERC15727000EA
79.2
CHF
EHERC15727000
Ölsäure
Ölsäure
Formel:
C₁₈H₃₄O₂ MW: 282,47 g/mol Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa) Melting Pt: 16,7 °C Dichte: 0,8946 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 180 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00064242 CAS-Nummer: 112-80-1 EINECS: 204-007-1 Merck Index: 12,06965 |