Ölsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(9Z)-9-Octadecenoic acid
270290050
270290250
270291000
ACRO270290050EA
140
CHF
ACRO270290050
ACRO270290250
ACRO270291000
Ölsäure 97%
Ölsäure
Formel:
C₁₈H₃₄O₂ MW: 282.47 g/mol Siedepunkt: 360 °C (760 mmHg) Melting Pt: 13 °C Dichte: 0.89 g/cm³ Flash-Pt: 189 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00064242 CAS-Nummer: 112-80-1 EINECS: 204-007-1 Merck Index: 13,06898 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |