Methyloleat, technische Qualität C18 71-90%, C18:1 >65% of C18
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
L02937.AK
L02937.AU
L02937.AKEA
43.9
CHF
L02937.AK
L02937.AU
Methyloleat, technische Qualität C18 71-90%, C18:1 >65% of C18
Methyloleat
CAS No.: 112-62-9
Molecular Formula: C19H36O2
Formula Weight: 296.50
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4520
Odour: Weak, characteristic
Boiling Point: 168-170°/2mm
Beilstein Reference: 1727037
Merck Reference: 14,6828
MDL No.: MFCD00009578
Formel:
C₁₉H₃₆O₂ Siedepunkt: 168…170 °C (2 mmHg) Melting Pt: –20 °C Dichte: 0.876 Flash-Pt: 163 °C (325 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009578 CAS-Nummer: 112-62-9 EINECS: 203-992-5 Merck Index: 14,6828 |