Bisacrylamid
Lieferant: EUROCLONE
Achtung
EMR095050 EMR095100 EMR095250
EURLEMR095050EA 0 CHF
EURLEMR095050 EURLEMR095100 EURLEMR095250
Bisacrylamid
Bisacrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Siedepunkt: 125 °C (3,33 hPa)
Melting Pt: 185 °C
Dichte: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 138 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008625
CAS-Nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM