Acrylamid
Lieferant: NATIONAL DIAGNOSTICS
Gefahr
Synonyms: Prop-2-enamide
EC-201-100G EC-201-500G EC-201-1KG
NADIEC-201-100GEA 0 CHF
NADIEC-201-100G NADIEC-201-500G NADIEC-201-1KG
Acrylamid
Acrylamid
Formel: C₃H₅NO
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 84.5 °C
Dichte: 1.122 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 138 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008032
CAS-Nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM