Acrylamid ≥99,9%, ultrareines Bioreagenz für die Elektrophorese, gereinigt, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyms:
Acrylsäureamid
, 2-Propenamid
, Propensäureamid
, Propenamid
4081-01EA
0
CHF
4081-01
Acrylamid ≥99,9%, ultrareines Bioreagenz für die Elektrophorese, gereinigt, J.T.Baker®
Acrylamid
Formel:
C₃H₅NO MW: 71,08 g/mol Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa) Melting Pt: 84,5 °C Dichte: 1,122 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 138 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008032 CAS-Nummer: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 2074 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Store between 18°C and 26°C. | |
Assay (CH₂:CHCONH₂) | ≥ 99.9 % |
pH of 10% Solution in 0.1M NaCl | 6.0 - 7.0 |
Insoluble in H₂O | ≤ 0.005 % |
Insoluble in Methanol | ≤ 0.005 % |
Acrylic Acid (CH₂:CHCOOH) | ≤ 0.001 % |
Absorbance of a 1% Solution at 290 nm (1-cm path vs water)(au) | ≤ 0.100 |
Conductivity of 35% Solution, µmho | ≤ 2.5 |
RNase Activity | Passes Test |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
Protease Activity | Passes Test |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 1 ppm |
Iron (Fe) | ≤ 1 ppm |