Trichlorethylen
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: 1,1,2-Trichloroethene, Trichloroethene, 1,1,2-Trichloroethylene
9579.1 9579.2 9579.3
ROTH9579.1EA 0 CHF
ROTH9579.1 ROTH9579.2 ROTH9579.3
Trichlorethylen
Trichlorethylen
Formel: ClCH=CCl₂
Siedepunkt: 86.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –73 °C
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000838
CAS-Nummer: 79-01-6
EINECS: 201-167-4
UN: 1710
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac57d7a9ea2e3097408c3559993eb33587aec09&vid=767d7d09973e747c5a2d07a4d46dffedfb559ceb&prid=web&clid=SAPDAM