Tetrachlorethylen
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Tetrachloroethene, Ethylene tetrachloride, PCE, Perchloroethylene
4737.1 4737.2 4737.3
ROTH4737.1EA 41.4 CHF
ROTH4737.1 ROTH4737.2 ROTH4737.3
Tetrachlorethylen
Tetrachlorethylen
Formel: C₂Cl₄
MW: 165.83 g/mol
Siedepunkt: 121.1
Melting Pt: –22 °C
Dichte: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000834
CAS-Nummer: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM