Iod 0.05 M I2 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
318981-100ML 318981-500ML
318981-100MLEA 59 CHF
318981-100ML 318981-500ML
Iod 0.05 M I2 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Iod
Formel: I₂
MW: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184,3
Melting Pt: 114
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
Merck Index: 13,05036
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 0.0950 - 0.1050 N