HEPES Natriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyms: Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate, Sodium 2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid) sodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid sodium salt, HEPES sodium, HEPES Na
80267503-500G 80267503-100G
MOLE80267503-500GEA 0 CHF
MOLE80267503-500G MOLE80267503-100G
HEPES Natriumsalz
HEPES Natriumsalz
Formel: C₈H₁₇N₂NaO₄S
MW: 260,29 g/mol
Melting Pt: ? 105 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036463
CAS-Nummer: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM