HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure) ≥99,5%
Lieferant: VWR Chemicals
441476LEA 841 CHF
441476L
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure) ≥99,5%
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure)
HEPES ist ein gebräuchlicher Puffer für biologische Studien. In Zellkulturmedien wird er als Ersatz für Bicarbonat-Puffer in einer Konzentration von 25 mM oder als Zusatz zu Bicarbonat-Puffern in einer Konzentration von 10 - 15 mM eingesetzt.
Formel: C₈H₁₈N₂O₄S
MW: 238,31 g/mol
Melting Pt: 210…215 °C
Dichte: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006158
CAS-Nummer: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/07/41813807.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,5 %
Cl (Chlorid) Max. 0,05 %
SO4 (Sulfat) Max. 0,05 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
pH-Wert (25°C; 1 %) 4,7 - 6,0
Wasser Max. 0,5 %