(4-Fluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
119570100 119570250 119571000
ACRO119570100EA 41.8 CHF
ACRO119570100 ACRO119570250 ACRO119571000
(4-Fluorphenyl)essigsäure 98%
(4-Fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154,14 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 85…86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004343
CAS-Nummer: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Index: 13,04204
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % w/w hydroquinone