(3-Fluorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15635.06 A15635.14 A15635.22
A15635.06EA 94.6 CHF
A15635.06 A15635.14 A15635.22
(3-Fluorphenyl)essigsäure ≥98%
(3-Fluorphenyl)essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 331-25-9 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 151°/0.8mm Beilstein Reference: 775898 MDL No.: MFCD00004331
Formel: (C₆H₄F)CH₂COOH
Siedepunkt: 151 °C (0,8 mmHg)
Melting Pt: 44…48 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004331
CAS-Nummer: 331-25-9
EINECS: 206-360-7