(2,6-Difluorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A18063.06 A18063.14
A18063.06EA 118 CHF
A18063.06 A18063.14
(2,6-Difluorphenyl)essigsäure ≥98%
(2,6-Difluorphenyl)essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 85068-28-6 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 99-102° Beilstein Reference: 3650109
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 99…102 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010001
CAS-Nummer: 85068-28-6
EINECS: 285-289-3