(3-Hydroxyphenyl)essigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Hydroxyphenylacetic acid
B23563.03
B23563.06
B23563.14
B23563.03EA
41.8
CHF
B23563.03
B23563.06
B23563.14
(3-Hydroxyphenyl)essigsäure ≥99%
(3-Hydroxyphenyl)essigsäure
Purity: 99%
CAS No.: 621-37-4
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 2086506
Formel:
(C₆H₄(OH))CH₂COOH MW: 152,15 g/mol Siedepunkt: 349 °C (1013 hPa) Melting Pt: 128…132 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004337 CAS-Nummer: 621-37-4 EINECS: 210-684-4 |