(3-Hydroxyphenyl)essigsäure 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Hydroxyphenylacetic acid
121700050 121700250
ACRO121700050EA 63.4 CHF
ACRO121700050 ACRO121700250
(3-Hydroxyphenyl)essigsäure 99+%
(3-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 128…131 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004337
CAS-Nummer: 621-37-4
EINECS: 210-684-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 131 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %