(3,4,5-Trimethoxyphenyl)essigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21136.06
B21136.14
B21136.22
B21136.06EA
80.1
CHF
B21136.06
B21136.14
B21136.22
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)essigsäure ≥99%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)essigsäure
Purity: 99%
CAS No.: 951-82-6
Molecular Formula: C11H14O5
Formula Weight: 226.23
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 2697844
Formel:
(C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa) Melting Pt: 118…122 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004336 CAS-Nummer: 951-82-6 EINECS: 213-456-2 |