(2,5-Dimethoxyphenyl)essigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27328.06 H27328.14
H27328.06EA 106 CHF
H27328.06 H27328.14
(2,5-Dimethoxyphenyl)essigsäure ≥99%
(2,5-Dimethoxyphenyl)essigsäure
Purity: 99% CAS No.: 1758-25-4 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 123-125° MDL No.: MFCD00004322
Formel: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196,2 g/mol
Siedepunkt: 327 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 123…125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004322
CAS-Nummer: 1758-25-4
EINECS: 217-151-5