(2-Methoxyphenyl)essigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15211.09 A15211.14 A15211.18
A15211.09EA 53 CHF
A15211.09 A15211.14 A15211.18
(2-Methoxyphenyl)essigsäure ≥99%
(2-Methoxyphenyl)essigsäure
Purity: 99% CAS No.: 93-25-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 2047573
Formel: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 122…125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004321
CAS-Nummer: 93-25-4
EINECS: 202-231-4