(4-Nitrophenyl)essigsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Nitrophenylacetic acid
128760500 128761000
ACRO128760500EA 45.2 CHF
ACRO128760500 ACRO128761000
(4-Nitrophenyl)essigsäure 99%
(4-Nitrophenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Melting Pt: 152…153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007383
CAS-Nummer: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Merck Index: 12,06719
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 156 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %