(4-Aminophenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
104280250
104280050
104281000
ACRO104280250EA
74
CHF
ACRO104280250
ACRO104280050
ACRO104281000
(4-Aminophenyl)essigsäure 98%
(4-Aminophenyl)acetic acid
Formel:
(C₆H₄(NH₂))CH₂COOH MW: 151,16 g/mol Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa) Melting Pt: 196…201 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007916 CAS-Nummer: 1197-55-3 EINECS: 214-828-7 Merck Index: 13,00462 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 195 to 201 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.003 % |
Barium (Ba) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.01 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Sodium (Na) | ≤0.01 % |
Strontium (Sr) | ≤0.1 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in dilute HCl) |