(4-Biphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Biphenylacetic acid
188150250 188150100
ACRO188150250EA 116 CHF
ACRO188150250 ACRO188150100
(4-Biphenyl)essigsäure 98%
(4-Biphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
MW: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 156…160 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004351
CAS-Nummer: 5728-52-9
EINECS: 227-233-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03979
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 165 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %