Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® Solvex 37-675
Lieferant: Ansell
37-675/7 37-675/8 37-675/9 37-675/10 37-675/11 37-675/6
112-1380EA 80.4 CHF
112-1380 112-1381 112-1382 112-0210 112-0966 112-0967
Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® Solvex 37-675
Handschuhe
Diese Nitrilhandschuhe mit Futter aus Baumwollflock sind für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsumgebungen konzipiert, in denen chemische Beständigkeit von entscheidender Bedeutung ist.
  • Vollständig wiederverwendbar, sehr gute Abriebfestigkeit
  • Baumwollflockfutter kombiniert mit der Flexibilität der Nitrilfolie bieten außergewöhnlichen Tragekomfort
  • Die Sandpatch-Beschichtung verleiht dem Handschuh eine glatte Oberfläche, die durch weniger Ausschuss an zerbrechlichen Teilen die indirekten Kosten senkt
  • Antistatisch gemäß EN 1149
Typische Anwendungsbereiche: Agrochemikalien, chemische Verarbeitung und Aufbereitung, Metallverarbeitung, Druckindustrie, Raffinerie - Öl & Benzin.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X); Kat. III
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen