4-Nitrophenylchlorformiat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 97%
CAS No.: 7693-46-1
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₇H₄ClNO₄ Siedepunkt: 159…162 °C (19 mmHg) Melting Pt: 75…82 °C Flash-Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00007321 CAS-Nummer: 7693-46-1 EINECS: 231-706-9 UN: 3261 ADR: 8,II |