4-Nitrophenylchlorformiat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
170800050 170800250 170801000 170805000
ACRO170800050EA 41.3 CHF
ACRO170800050 ACRO170800250 ACRO170801000 ACRO170805000
4-Nitrophenylchlorformiat 97%
4-Nitrophenylchlorformiat
Formel: C₇H₄ClNO₄
Siedepunkt: 159…162 °C (19 mmHg)
Melting Pt: 73…81 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007321
CAS-Nummer: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)