(2-Chlorphenyl)essigsäure 98.5+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chlorophenylacetic acid
184030050 184030250 184031000
ACRO184030050EA 22.5 CHF
ACRO184030050 ACRO184030250 ACRO184031000
(2-Chlorphenyl)essigsäure 98.5+%
(2-Chlorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170.6 g/mol
Melting Pt: 94…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004317
CAS-Nummer: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
HPLC ≥98.50 %
Titration with TBAH ≥98.50 %