(2,6-Dichlorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,6-Dichlorophenylacetic acid
B21354.06
B21354.14
B21354.22
B21354.06EA
45.4
CHF
B21354.06
B21354.14
B21354.22
(2,6-Dichlorphenyl)essigsäure ≥98%
(2,6-Dichlorphenyl)essigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 6575-24-2
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Melting Point: 158-161°
Beilstein Reference: 1952744
Formel:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH MW: 205,04 g/mol Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa) Melting Pt: 158…161 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004320 CAS-Nummer: 6575-24-2 EINECS: 229-504-0 |