(2-Chlorphenyl)essigsäuremethylester 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Chlorophenyl)acetic acid methyll ester, Methyl 2-chlorophenylacetate, Methyl (2-Chlorophenyl)acetate, Methyl (2-chlorophenyl)acetate
351040050 351040250
ACRO351040050EA 47.5 CHF
ACRO351040050 ACRO351040250
(2-Chlorphenyl)essigsäuremethylester 98%
(2-Chlorphenyl)essigsäuremethylester
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
MW: 184,62 g/mol
MDL Number: MFCD00137445
CAS-Nummer: 57486-68-7
EINECS: 260-764-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %