3-(3-Indolyl)propionsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Indole-3-propionic acid, 3-Indolepropionic acid
204990100 204990010 204990500
ACRO204990100EA 55 CHF
ACRO204990100 ACRO204990010 ACRO204990500
3-(3-Indolyl)propionsäure 99%
3-(3-Indolyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189.21 g/mol
Melting Pt: 130…136 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005660
CAS-Nummer: 830-96-6
EINECS: 212-600-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %