1-Naphthylessigsäure
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Planofix, 1-Naphthaleneacetic acid
4343.1 4343.2
ROTH4343.1EA 99.5 CHF
ROTH4343.1 ROTH4343.2
1-Naphthylessigsäure
1-Naphthylessigsäure
Formel: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186.21 g/mol
Siedepunkt: 352
Melting Pt: 129…131 °C
Dichte: ∼1.263 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004046
CAS-Nummer: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458