Isohexan (Isomerengemisch) Gemisch aus Isomeren ≥97,0% (Isomergemisch), HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
1,1-Dimethylbutan
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83622.320EA
240
CHF
83622.320
Isohexan (Isomerengemisch) Gemisch aus Isomeren ≥97,0% (Isomergemisch), HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
iso-Hexan
Formel:
C₆H₁₄ MW: 86,18 g/mol Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa) Melting Pt: –154 °C Dichte: 0,653 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: –33 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
107-83-5 EINECS: 295-570-2 UN: 1208 ADR: 3,II REACH: 01-2119484651-34 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) | Min. 97,00 % |
Wasser | Max. 0,0100 % |
Verdampfungsrückstand | Max. 0,0005 % |
n-Hexan | Max. 3,0 % |
UV Durchlässigkeit (205 nm) | Min. 98,0 % |
UV Durchlässigkeit (220 nm) | Min. 80,0 % |
UV Durchlässigkeit (230 nm) | Min. 95,0 % |
UV Durchlässigkeit (280 nm) | Min. 98,0 % |
Transmittance (280 nm) | Min. 98.0 % |