2-Methylbutan
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
iso-Pentan
ROTH3926.1EA
0
CHF
ROTH3926.1
2-Methylbutan
2-Methylbutan
Formel:
CH₃CH₂CH(CH₃)₂ MW: 72,15 g/mol Siedepunkt: 28 °C (1013 hPa) Melting Pt: –160 °C Dichte: 0,62 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: –51 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009338 CAS-Nummer: 78-78-4 EINECS: 201-142-8 UN: 1265 ADR: 3,I |