2,2-Dimethyl-1,3-propandiol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Neopentyl Glycol, 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol
408550250 408555000 408550025
ACRO408550250EA 30.3 CHF
ACRO408550250 ACRO408555000 ACRO408550025
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol 99%
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Siedepunkt: 208 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 122…128 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004685
CAS-Nummer: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Merck Index: 12,06547
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.1 mg KOH/g