Isoamylalkohol ≥98% für die Milchuntersuchung gemäß Norm NF V 04-210
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: 3-Methyl-1-butanolGärungsamylalkoholIsopentylalkoholiso-Pentanol
20799.298EA 152 CHF
20799.298 20799.367
Isoamylalkohol ≥98% für die Milchuntersuchung gemäß Norm NF V 04-210
Isoamylalkohol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –117 °C
Dichte: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002934
CAS-Nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/69/2301569.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Density (20/4) 0.808 - 0.818
Assay (calculated as mixture of isomers) Min. 98 %
Fats Passes test
Furfuraldehyde Passes test
Organic impurities Passes test
Distillation range 128 - 132 °C
Evaporation residue Max. 50 ppm
2-Methyl-1-butanol 8 - 10 %
3-Methyl-1-butanol 90 - 92 %
Water Max. 0.5 %