Isoamylalkohol, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 3-Methyl-1-butanol Isopentylalkohol iso-Pentanol Gärungsamylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00979.1000EA 155 CHF
1.00979.1000 1.00979.2500 1.00979.4000 1.00979.6025
Isoamylalkohol, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Isoamylalkohol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –117 °C
Dichte: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002934
CAS-Nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/69/2301569.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point -117 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 131 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (25 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 335 °C