Isoamylalkohol
Lieferant: EUROCLONE
Gefahr
Synonyms: 3-Methyl-1-butanolGärungsamylalkoholIsopentylalkoholiso-Pentanol
EURLEMR158250EA 0 CHF
EURLEMR158250 EURLEMR158001 EURLEMR158500
Isoamylalkohol
Isoamylalkohol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –117 °C
Dichte: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002934
CAS-Nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/69/2301569.jpg