tert-Butanol ≥99,5%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Trimethylcarbinoltert-Butylalkohol2-Methyl-2-propanol
308250-2.5LEA 320.58 CHF
308250-2.5L
tert-Butanol ≥99,5%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
tert-Butanol
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formel: (CH₃)₃COH
MW: 74,12 g/mol
Melting Pt: 25 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004464
CAS-Nummer: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/89/2301289.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 250 nm Max. 0.20
Absorbance at 230 nm Max. 0.50
Absorbance at 215 nm Max. 1.00
Explosion Limit 8 %
Refractive Index n20/D 1.387 (lit.)
Vapor Pressure 44 mmHg ( 26 °C)
Autoignition Temperature 896 °F