tert-Butanol
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Trimethylcarbinoltert-Butylalkohol2-Methyl-2-propanol
ROTH6994.1EA 0 CHF
ROTH6994.1
tert-Butanol
tert-Butanol
Formel: (CH₃)₃COH
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 82,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 25,3 °C
Dichte: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 11 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004464
CAS-Nummer: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/89/2301289.jpg