tert-Butanol
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Trimethylcarbinol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol
4323.1 4323.2 4323.3
ROTH4323.1EA 35.9 CHF
ROTH4323.1 ROTH4323.2 ROTH4323.3
tert-Butanol
tert-Butanol
Formel: (CH₃)₃COH
Siedepunkt: 82.2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 25.3 °C
Dichte: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 11 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004464
CAS-Nummer: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM