2-Methyl-1-Propanol ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: 2-Methyl-1-propanoliso-Butylalkoholiso-Butanol
20835.294EA 53.1 CHF
20835.294
2-Methyl-1-Propanol ≥97%, TECHNICAL
2-Methyl-1-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 107,9 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108 °C
Dichte: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 28 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/85/2301285.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Brechungsindex (20°C) 1.395 - 1.396