2-Methyl-1-Propanol, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: iso-Butyl alcohol, Isobutylalcohol, iso-Butanol, 2-Methyl-1-propanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00985.6025 1.00985.9190
1.00985.6025EA 904 CHF
1.00985.6025 1.00985.9190
2-Methyl-1-Propanol, EMPLURA®, Supelco®
2-Methyl-1-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 107.9
Melting Pt: –108 °C
Dichte: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 28
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM