2-Methyl-1-Propanol, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 2-Methyl-1-propanoliso-Butylalkoholiso-Butanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00984.2500EA 251 CHF
1.00984.2500 1.00984.1000
2-Methyl-1-Propanol, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
2-Methyl-1-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 107,9 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108 °C
Dichte: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 28 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/85/2301285.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 85 g/l (20 °C)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 106 - 108 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Explosion Limit 1.5 - 12 %(V)
Density 0.802 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (80 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C
Evaporation number 24