2-Methyl-1-Propanol 99+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Methyl-1-propanol
, iso-Butanol
, iso-Butylalkohol
36643.K2EA
143
CHF
36643.K2
36643.M1
36643.AP
2-Methyl-1-Propanol 99+% ACS
2-Methyl-1-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂OH MW: 74,12 g/mol Siedepunkt: 107…108 °C Melting Pt: –108 °C Dichte: 0,802 Flash-Pt: 28 °C (82 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004740 CAS-Nummer: 78-83-1 EINECS: 201-148-0 UN: 1212 ADR: 3,III Merck Index: 13,05148 |