3-Methoxy-3-methyl-1-butanol zS
Lieferant: Merck
Synonyms: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
8.14337.0100EA 51.4 CHF
8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol zS
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Siedepunkt: 174
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0.9038 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044771
CAS-Nummer: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4