tert-Butylmethylether, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 2-Methoxy-2-methylpropanMTBE
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
08603-5ML-FEA 232 CHF
08603-5ML-F
tert-Butylmethylether, Supelco®
tert-Butylmethylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 55,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108,6 °C
Dichte: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –28 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/19/26652819.jpg