tert-Butylmethylether, extra trocken über Molekularsieb 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
375221000 375220010
375221000.EA 36.4 CHF
375221000. 375220010.
tert-Butylmethylether, extra trocken über Molekularsieb 99+%, AcroSeal®
tert-Butylmethylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Siedepunkt: 54…56 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –110 °C
Dichte: 0.7404 g/cm³
Flash-Pt: –28 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)