2-Amino-2-methylpropanol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: 2-Amino-2-methyl-1-propanolIsobutanolamin
MOLE41511752-500GEA 0 CHF
MOLE41511752-500G
2-Amino-2-methylpropanol
AMP (2-Amino-2-methylpropanol)
Formel: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
MW: 89,14 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 18…26 °C
Dichte: 0,667 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008051
CAS-Nummer: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 13,00448