Isopropylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Isopropylisothiocyanate
A11641.06
A11641.14
A11641.0025
A11641.06EA
70.2
CHF
A11641.06
A11641.14
ABCRA11641.0025
Isopropylisothiocyanat ≥97%
Isopropylisothiocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 2253-73-8
Molecular Formula: (CH3)2CHNCS
Formula Weight: 101.17
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4930
Odour: Pungent
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1739163
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00037830
Formel:
C₄H₇NS MW: 101,17 g/mol Siedepunkt: 137…138 °C Dichte: 0.948 Flash-Pt: 40 °C (104 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00037830 CAS-Nummer: 2253-73-8 EINECS: 218-851-3 UN: 1993 ADR: 3,III |