2,2-Dimethylbernsteinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,2-Dimethyl-1,4-butanedioic acid, α,α-Dimethylsuccinic acid
B24394.06
B24394.14
B24394.06EA
82.2
CHF
B24394.06
B24394.14
2,2-Dimethylbernsteinsäure ≥99%
2,2-Dimethylbernsteinsäure
Purity: 99%
CAS No.: 597-43-3
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Melting Point: 139-142°
Beilstein Reference: 1764476
Formel:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 g/mol Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa) Melting Pt: 139…142 °C Dichte: 1.323 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004196 CAS-Nummer: 597-43-3 EINECS: 209-899-6 |