3,3,5-Trimethylcapronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,3,5-Trimethylhexanoic acid, 3,5,5-Trimethylhexanoicacid, 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
L13360.AE L13360.AP
L13360.AEEA 75 CHF
L13360.AE L13360.AP
3,3,5-Trimethylcapronsäure ≥97%
3,3,5-Trimethylcapronsäure
Purity: 97% CAS No.: 3302-10-1 Molecular Formula: C9H18O2 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.4290 Odour: Unpleasant Melting Point: -70° Boiling Point: 230-232° Beilstein Reference: 1749506 MDL No.: MFCD00020507
Formel: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 230…232 °C
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0.910
Flash-Pt: 125 °C (257 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020507
CAS-Nummer: 3302-10-1
EINECS: 221-975-0
UN: 3265
ADR: 8,III